Learn More
Ácido 4-cloro-2,6-difluorofenilborónico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Chloro-2,6-difluorophenylboronic acid |
| CAS | 925911-61-1 |
| Fórmula molecular | C6H4BClF2O2 |
| Cantidad | 250 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H4BClF2O2/c8-3-1-4(9)6(7(11)12)5(10)2-3/h1-2,11-12H |
| SMILES | OB(O)c1c(F)cc(Cl)cc1F |
| Nombre IUPAC | Ácido (4-cloro-2,6-difluorofenil)borónico |
| Peso molecular (g/mol) | 192.36 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 191.9961 |