Learn More
Ácido 4-cloro-2,6-difluorobenzoico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11495980
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11495980 1 g 1 g
11405990 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11495980 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H26556.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 196194-58-8 | C7H3ClF2O2 | 192.546 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 196194-58-8
Fórmula molecular C7H3ClF2O2
Peso molecular (g/mol) 192.546
Número MDL MFCD06203570
Clave InChI ZCJKTGPZLLGECQ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 17750684
Nombre IUPAC ácido 4-cloro-2,6-difluorobenzoico
SMILES C1=C(C=C(C(=C1F)C(=O)O)F)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Chloro-2,6-difluorobenzoic acid
Punto de fusión 183°C to 186°C
Cantidad 1 g
Sinónimo benzoic acid, 4-chloro-2,6-difluoro, acmc-20aglx, 4-chloro-2,6-difluorobenzoicacid, 4-chloro-2,6-difluoro-benzoic acid, benzoic acid,4-chloro-2,6-difluoro, 4-chloranyl-2,6-bis fluoranyl benzoic acid
Formula Weight (peso de la fórmula) 192.55
Porcentaje de pureza 97%