Learn More
Cloruro de 4-cloro-2,5-dimetilbencenosulfonilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11337365
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11337365 25 g 25 g
11327365 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11337365 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L05247.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 88-49-3 | C8H8Cl2O2S | 239.11 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 88-49-3
Fórmula molecular C8H8Cl2O2S
Peso molecular (g/mol) 239.11
Número MDL MFCD00044017
Clave InChI JBYZPUBAISWVDI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-chloro-p-xylene-2-sulphonyl chloride, 4-chloro-2,5-dimethylbenzene-1-sulfonyl chloride, 4-chloro-2, 5-dimethylphenylsulfonyl chloride, 2,5-dimethyl-4-chlorobenzenesulfonyl chloride, chloro 4-chloro-2,5-dimethylphenyl sulfone, pubchem5091, 4-chloro-2,5-dimethylbenzenesulfonylchloride, 4-chloro 2,5-dimethylphenylsulfonylchloride, 4-chloro-2,5-dimethylphenylsulfonyl chloride, 4-chloro-2,5-dimethyl-benzenesulfonyl chloride
PubChem CID 66618
Nombre IUPAC Cloruro de 4-cloro-2,5-dimetilbencenosulfonilo
SMILES CC1=CC(=C(C)C=C1Cl)S(Cl)(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Chloro-2,5-dimethylbenzenesulfonyl chloride
Punto de fusión 48°C to 50°C
Cantidad 25 g
Número UN UN3261
Beilstein 2838165
Formula Weight (peso de la fórmula) 239.12
Porcentaje de pureza 98%