Learn More
4-Cloro-2,5-dimetoxianilina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11366836
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11366836 25 g 25 g
11376836 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11366836 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L04202.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 6358-64-1 | C8H10ClNO2 | 187.62 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6358-64-1
Fórmula molecular C8H10ClNO2
Peso molecular (g/mol) 187.62
Número MDL MFCD00014893
Clave InChI YGUFQYGSBVXPMC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,5-dimethoxy-4-chloroaniline, benzenamine, 4-chloro-2,5-dimethoxy, aniline, 4-chloro-2,5-dimethoxy, unii-t659iw8p4s, 4-chloro-2,5-dimethoxyphenylamine, pubchem4366, acmc-1b2t2, dsstox_cid_20718, dsstox_rid_79565, dsstox_gsid_40718
PubChem CID 22833
Nombre IUPAC 4-cloro-2,5-dimetoxianilina
SMILES COC1=CC(Cl)=C(OC)C=C1N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Chloro-2,5-dimethoxyaniline
Punto de fusión 118°C to 121°C
Temperatura de inflamación 163°C (325°F)
Cantidad 25 g
Beilstein 880445
Formula Weight (peso de la fórmula) 187.63
Porcentaje de pureza 98%