Learn More
4-cloro-2,5-dimetoxianilina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11935311 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
11935311 100 g Frasco de vidrio 100 g
1 options
Código de producto. 11935311 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 437861000
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-10-2026
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-chloro-2, 5-dimethoxyaniline
CAS 6358-64-1
Punto de fusión 118°C to 120°C
Color Blanco a marrón
Temperatura de inflamación 163°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C8H10ClNO2
Número MDL MFCD00014893
Cantidad 100 g
Sinónimo 2,5-dimethoxy-4-chloroaniline, benzenamine, 4-chloro-2,5-dimethoxy, aniline, 4-chloro-2,5-dimethoxy, unii-t659iw8p4s, 4-chloro-2,5-dimethoxyphenylamine, pubchem4366, acmc-1b2t2, dsstox_cid_20718, dsstox_rid_79565, dsstox_gsid_40718
Clave InChI YGUFQYGSBVXPMC-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC1=CC(Cl)=C(OC)C=C1N
Nombre IUPAC 4-cloro-2,5-dimetoxianilina
Peso molecular (g/mol) 187.62
PubChem CID 22833
Formula Weight (peso de la fórmula) 187.62
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Chloro-2,5-dimethoxyaniline
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
RU– Solo para uso en investigación