Learn More
Ácido 4-cloro-2,5-difluorobenzoico, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15451808
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15451808 5 g 5 g
15461808 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15451808 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H55521.06
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 132794-07-1
Fórmula molecular C7H2ClF2O2
Peso molecular (g/mol) 191.54
Número MDL MFCD00077480
Clave InChI PEPCYJSDHYMIFN-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo 2,5-difluoro-4-chlorobenzoic acid, 4-chloro-2,5-difluorobenzoicacid, 4-chloro-2,5-difluoro-benzoic acid, benzoic acid, 4-chloro-2,5-difluoro, pubchem1367, intermediates-zcf02018, acmc-1c2s0, 2,5-difluoro-4-chlorobenzoicacid, attercop-chm at136451, 2,5-difluoro-4-chloro-benzoic acid
PubChem CID 2733274
Nombre IUPAC 4-ácido cloro 2,5-difluorobenzoico
SMILES [O-]C(=O)C1=CC(F)=C(Cl)C=C1F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Chloro-2,5-difluorobenzoic acid
Punto de fusión 154°C to 157°C
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 192.55
Porcentaje de pureza 98%