Learn More
Ácido 4-cloro-2,5-difluorobenzoico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10780771 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10780771 10 g Frasco de vidrio 10 g
10488613 1 g Frasco de vidrio 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10780771 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 309690100
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 132794-07-1
Fórmula molecular C7H2ClF2O2
Peso molecular (g/mol) 191.54
Número MDL MFCD00077480
Clave InChI PEPCYJSDHYMIFN-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo 2,5-difluoro-4-chlorobenzoic acid, 4-chloro-2,5-difluorobenzoicacid, 4-chloro-2,5-difluoro-benzoic acid, benzoic acid, 4-chloro-2,5-difluoro, pubchem1367, intermediates-zcf02018, acmc-1c2s0, 2,5-difluoro-4-chlorobenzoicacid, attercop-chm at136451, 2,5-difluoro-4-chloro-benzoic acid
PubChem CID 2733274
Nombre IUPAC 4-ácido cloro 2,5-difluorobenzoico
SMILES [O-]C(=O)C1=CC(F)=C(Cl)C=C1F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Chloro-2, 5-difluorobenzoic acid
Nombre de nota 97%
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 153°C to 158°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal ClC6H2F2(COOH)
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 192.55
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
RU– Solo para uso en investigación