Learn More
4-Cloro-2-(4-morfolinil)quinazolina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15420169
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15420169 250 mg 250 miligramos
15410169 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15420169 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H63458.MD
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 39216-67-6 | C12H12ClN3O | 249.70 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 39216-67-6
Fórmula molecular C12H12ClN3O
Peso molecular (g/mol) 249.70
Número MDL MFCD07758764
Clave InChI UWAUCVLFWGAOGM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-chloro-2-morpholinoquinazoline, 4-chloro-2-morpholin-4-yl quinazoline, 4-4-chloroquinazolin-2-yl morpholine, 4-chloro-2-4-morpholinyl quinazoline
PubChem CID 12286589
Nombre IUPAC 4-chloro-2-(morpholin-4-yl)quinazoline
SMILES ClC1=C2C=CC=CC2=NC(=N1)N1CCOCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Chloro-2-(4-morpholinyl)quinazoline
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 249.7
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Sólido