Learn More
4-Cloro-2-(4-clorobenzilo)-1-(4-metoxifenil)hidrazida Ácido Benzoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Chloro-2-(4-chlorobenzoyl)-1-(4-methoxyphenyl)hydrazide Benzoic Acid |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Cantidad | 2.5 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H16Cl2N2O3/c1-28-19-12-10-18(11-13-19)25(21(27)15-4-8-17(23)9-5-15)24-20(26)14-2-6-16(22)7-3-14/h2-13H,1H3,(H,24,26) |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 414.0538 |
| Porcentaje de pureza | >95% |