Learn More
N-óxido de 4-cloro-2,3-dimetilpiridina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Chloro-2,3-dimethylpyridine N-Oxide |
| CAS | 59886-90-7 |
| Fórmula molecular | C7 H8 Cl N O |
| Cantidad | 100 g |
| Sinónimo | 4-Chloro-2,3-dimethylpyridine N-Oxide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H8ClNO/c1-5-6(2)9(10)4-3-7(5)8/h3-4H,1-2H3 |
| SMILES | Cc1c(C)[n+]([O-])ccc1Cl |
| Nombre IUPAC | 4-cloro-2,3-dimetil-1-oxidopiridin-1-io |
| Peso molecular (g/mol) | 157.6 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 157.0294 |