Learn More
N-óxido de 4-cloro-2,3-dimetilpiridina, Mikromol™
Código de producto. 30462518
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30462518 4 x 25 mg -
30049424 25 mg 25 miligramos
17952526 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30462518 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0618.1100254AMP
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
N-óxido de 4-cloro-2,3-dimetilpiridina, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Chloro-2,3-dimethylpyridine N-Oxide
CAS 59886-90-7
Nombres de analitos o componentes 4-Chloro-2,3-dimethylpyridine N-Oxide
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C7 H8 Cl N O
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 4-Chloro-2,3-dimethylpyridine N-Oxide
Fórmula InChI InChI=1S/C7H8ClNO/c1-5-6(2)9(10)4-3-7(5)8/h3-4H,1-2H3
Tipo de solución Neat
SMILES Cc1c(C)[n+]([O-])ccc1Cl
Nombre IUPAC 4-cloro-2,3-dimetil-1-oxidopiridin-1-io
Peso molecular (g/mol) 157.6
Cantidad 4 x 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 157.0294 g/mol