Learn More
Éster 4-clorobutílico del ácido 4-cloro-2-[3-ciclopropil-1-hidroxi-1-(trifluorometil)-2-(propinil)fenil]carbámico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Chloro-2-[3-cyclopropyl-1-hydroxy-1-(trifluoromethyl)-2-(propynyl)phenyl]carbamic Acid 4-Chlorobutyl Ester |
| CAS | 1632028-59-1 |
| Fórmula molecular | C18H18Cl2F3NO3 |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H18Cl2F3NO3/c19-9-1-2-10-27-16(25)24-15-6-5-13(20)11-14(15)17(26,18(21,22)23)8-7-12-3-4-12/h5-6,11-12,26H,1-4,9-10H2,(H,24,25) |
| SMILES | OC(C#CC1CC1)(c2cc(Cl)ccc2NC(=O)OCCCCCl)C(F)(F)F |
| Nombre IUPAC | N-[4-cloro-2-(4-ciclopropil-1,1,1-trifluoro-2-hidroxibut-3-in-2-il)fenil]carbamato de 4-clorobutilo |
| Peso molecular (g/mol) | 424.25 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 423.0616 |