Learn More
4'-Cloro-2,2':6',2″-terpiridina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10237280 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 GR
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10237280 1 g Frasco de vidrio 1 GR
1 options
Código de producto. 10237280 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 319670010
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4'-Chloro-2, 2':6', 2''-terpyridine
Nombre de nota 99%
CAS 128143-89-5
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 148.0°C to 152.0°C
Color Marrón
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C15H10ClN3
Número MDL MFCD00191930
Cantidad 1 g
Sinónimo 4'-chloro-2,2':6',2-terpyridine, 4'-chloro-2,2':6',2'-terpyridine, 4'-chloro-2,2',6',2-terpyridine, 4-chloro-2,6-bis pyridin-2-yl pyridine, 4-chloro-2,6-di 2-pyridyl pyridine, 4-chloro-6-pyridin-2-yl-2,2'-bipyridine, zlchem 975, acmc-1cg8d, 4'-chloro-2,2'6'2-terpyridine, 4-chloro-2,6-bis 2-pyridyl pyridine
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble
Clave InChI AHEMFMCEBIJRMU-UHFFFAOYSA-N
SMILES ClC1=CC(=NC(=C1)C1=CC=CC=N1)C1=CC=CC=N1
Nombre IUPAC 4-cloro-2,6-dipiridin-2-ilpiridina
Peso molecular (g/mol) 267.72
PubChem CID 667748
Formula Weight (peso de la fórmula) 267.72
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 4''-Chloro-2,2'':6'',2''''-terpyridine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/y jabón.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.