Learn More
4'-Cloro-2,2':6',2″-terpiridina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11323666
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11323666 250 mg 250 miligramos
11313666 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11323666 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L14728.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 128143-89-5 | C15H10ClN3 | 267.72 g/mol
4'-Chloro-2,2':6',2″-terpyridine is widely utilized in the field of supramolecular chemistry, which is used to manufacture double helicates, dendrimers, micelles and metallo-supramolecular polymers. It is used to synthesize the mono- and bis-terpyridines. It is actively involved in Williamson type ether reactions alpha,μ-bishydroxy-functionalized poly(propylene oxide).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
4′-Cloro-2,2′:6′,2′′-terpiridina se utiliza ampliamente en el campo de la química supramolecular, que se utiliza para la fabricación de helicatos dobles, dendrímeros, micelas y polímeros metalosupramoleculares. Se utiliza para sintetizar las mono- y bis-terpiridinas. Está activamente involucrado en reacciones de éter tipo Williamson alfa,µ-bishidroxi-funcionalizado poli(óxido de propileno).
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 128143-89-5
Fórmula molecular C15H10ClN3
Peso molecular (g/mol) 267.72
Número MDL MFCD00191930
Clave InChI AHEMFMCEBIJRMU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4'-chloro-2,2':6',2-terpyridine, 4'-chloro-2,2':6',2'-terpyridine, 4'-chloro-2,2',6',2-terpyridine, 4-chloro-2,6-bis pyridin-2-yl pyridine, 4-chloro-2,6-di 2-pyridyl pyridine, 4-chloro-6-pyridin-2-yl-2,2'-bipyridine, zlchem 975, acmc-1cg8d, 4'-chloro-2,2'6'2-terpyridine, 4-chloro-2,6-bis 2-pyridyl pyridine
PubChem CID 667748
SMILES ClC1=CC(=NC(=C1)C1=CC=CC=N1)C1=CC=CC=N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4'-Chloro-2,2':6',2''-terpyridine
Punto de fusión 148°C to 152°C
Cantidad 250 mg
Beilstein 3613386
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Nombre IUPAC 4-cloro-2,6-dipiridin-2-ilpiridina
Formula Weight (peso de la fórmula) 267.72
Porcentaje de pureza 98%