Learn More
4-Cloro-2-(1H-pirazol-3-il)fenol, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11357369
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11357369 5 g 5 g
11347369 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11357369 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H27482.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 18704-67-1
Fórmula molecular C9H7ClN2O
Peso molecular (g/mol) 194.618
Número MDL MFCD00209566
Clave InChI BAWPNSUPRVQKKN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-chloro-2-1h-pyrazol-3-yl phenol, 3-5-chloro-2-hydroxyphenyl pyrazole, phenol,4-chloro-2-1h-pyrazol-3-yl, acmc-20amm6, dmglumyoloaxjy-uhfffaoysa-n, 2-1h-pyrazole-5-yl-4-chlorophenol, 4-chloro-2-1h-pyrazol-3-yl-phenol, phenol, 4-chloro-2-1h-pyrazol-3-yl, 4-chloro-2-2h-pyrazol-3-yl phenol, 4-chloro-6-1,2-dihydropyrazol-3-ylidene-1-cyclohexa-2,4-dienone
PubChem CID 6805776
Nombre IUPAC 4-cloro-6-(1,2-dihidropirazol-3-ilideno)ciclohexa-2,4-dien-1-ona
SMILES C1=CC(=O)C(=C2C=CNN2)C=C1Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Chloro-2-(1H-pyrazol-3-yl)phenol
Punto de fusión 157°C to 158°C
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 194.62
Porcentaje de pureza 98%