Learn More
4-cloro-1H-pirrolo[3,2-c]piridina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Chloro-1H-pyrrolo[3,2-c]pyridine |
| CAS | 60290-21-3 |
| Fórmula molecular | C7H5ClN2 |
| Cantidad | 250 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H5ClN2/c8-7-5-1-3-9-6(5)2-4-10-7/h1-4,9H |
| SMILES | Clc1nccc2[nH]ccc12 |
| Nombre IUPAC | 4-cloro-1H-pirrolo[3,2-c]piridina |
| Peso molecular (g/mol) | 152.58 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 152.0141 |