Learn More
4-cloro-1H-imidazol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Chloro-1H-imidazole |
| CAS | 15965-31-8 |
| Fórmula molecular | C3 H3 Cl N2 |
| Cantidad | 2 g |
| Sinónimo | 1H-Imidazole, 5-chloro-, 1H-Imidazole, 4-chloro- (9CI), Imidazole, 4-chloro- (8CI), 5-Chloro-1H-imidazole, 4-Chloro-1H-imidazole, 4-Chloroimidazole, 5-Chloroimidazole, NSC 222413 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C3H3ClN2/c4-3-1-5-2-6-3/h1-2H,(H,5,6) |
| SMILES | Clc1c[nH]cn1 |
| Nombre IUPAC | 4-cloro-1H-imidazol |
| Peso molecular (g/mol) | 102.52 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 101.9985 |