Learn More
4-Cloro-1H-imidazo[4,5-c]piridina, TRC
Código de producto. 30366393
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30366393 1 g 1 g
30355650 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30366393 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC3675951G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2770-01-6
Fórmula molecular C11 H16 N5 O . F6 P
Peso molecular (g/mol) 379.242
Sinónimo 4-Chloro-3H-imidazo[4,5-c]pyridine, 6-Chloro-3-deazapurine, NSC 611236
Nombre IUPAC N,N,N',N'-tetrametil-1-(3-oxidobenzotriazol-1,3-diio-1-ilideno)metaniediamina; hexafluorofosfato
SMILES CN(C)C(=[N+]1N=[N+]([O-])c2ccccc12)N(C)C.F[P-](F)(F)(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Chloro-1H-imidazo[4,5-c]pyridine
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C11H16N5O.F6P/c1-13(2)11(14(3)4)15-9-7-5-6-8-10(9)16(17)12-15;1-7(2,3,4,5)6/h5-8H,1-4H3;/q+1;-1
Formula Weight (peso de la fórmula) 379.1