Learn More
4-Cloro-17alfa-metil-1,4-androstadieno-3,17beta-diol (1mg/ml en Acetonitrilo), TRC
Código de producto. 30396922
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Código de producto. Cantidad
30396922 1 mL
1 options
Código de producto. 30396922 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCKIT36751X1ML
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Chloro-17alpha-methyl-1,4-androstadiene-3,17beta-diol
CAS 2389041-67-0
Fórmula molecular C20H29ClO2
Cantidad 1 mL
Sinónimo Halodrol-50
Fórmula InChI InChI=1S/C20H29ClO2/c1-18-9-8-16(22)17(21)15(18)5-4-12-13(18)6-10-19(2)14(12)7-11-20(19,3)23/h8-9,12-14,16,22-23H,4-7,10-11H2,1-3H3/t12-,13-,14-,16?,18-,19+,20+/m1/s1
SMILES ClC1=C(CC[C@]2([H])[C@@]3([H])CC[C@@]4(C)[C@]2([H])CC[C@]4(C)O)[C@]3(C)C=CC1O
Nombre IUPAC (8R,9R,10R,13S,14R,17S)-4-cloro-10,13,17-trimetil-3,6,7,8,9,11,12,14,15,16-decahidrociclopenta[a]fenantoreno-3,17-diol
Peso molecular (g/mol) 336.9
Formula Weight (peso de la fórmula) 336.1856
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 4-Chloro-17alpha-methyl-1,4-androstadiene-3,17beta-diol 1 mg/mL