Learn More
4-Cloro-10-[(dimetilamino)propil]fenotiazina clorhidrato, TRC
Código de producto. 30362688
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30362688 25 mg 25 miligramos
30356984 50 mg 50 miligramos
30360504 1 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30362688 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC42886025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 72372-62-4
Fórmula molecular C17H19ClN2S . HCl
Peso molecular (g/mol) 355.3
Sinónimo Chlorpromazine Impurity F, 4-Chloro-N,N-dimethyl-10H-phenothiazine-10-propanamine Monohydrochloride, 4-Chloro-N,N-dimethyl-10H-phenothiazine-10-propanamine Hydrochloride
Nombre IUPAC 3-(4-clorofenotiazina-10-il)-N,N-dimetilpropán-1-amina; Cloruro
SMILES Cl.CN(C)CCCN1c2ccccc2Sc3c(Cl)cccc13
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Chloro-10-[(dimethylamino)propyl]phenothiazine Hydrochloride
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C17H19ClN2S.ClH/c1-19(2)11-6-12-20-14-8-3-4-10-16(14)21-17-13(18)7-5-9-15(17)20;/h3-5,7-10H,6,11-12H2,1-2H3;1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 354.0724