Learn More
Ácido 4-cloro-1-naftalenocarboxílico, TRC
Código de producto. 30356736
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30356736 2.5 g 2.50 g
1 options
Código de producto. 30356736 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC3709402.5G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Chloro-1-napthalenecarboxylic Acid
CAS 1013-04-3
Fórmula molecular C11 H7 Cl O2
Cantidad 2.5 g
Sinónimo 4-Chloro-1-naphthalenecarboxylic Acid, 4-Chloro-1-naphthoic Acid
Fórmula InChI InChI=1S/C11H7ClO2/c12-10-6-5-9(11(13)14)7-3-1-2-4-8(7)10/h1-6H,(H,13,14)
SMILES OC(=O)c1ccc(Cl)c2ccccc12
Nombre IUPAC Ácido 4-cloronaftaleno-1-carboxílico
Peso molecular (g/mol) 206.63
Formula Weight (peso de la fórmula) 206.0135