Learn More
4-Cloro-1-metilpiperidina, TRC
Código de producto. 30350351
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
50 g
100 g
Tamaño de la unidad:
25 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30350351 50 g 50 g
30363254 25 g 25 g
30368088 100 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30350351 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC37107050G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5570-77-4
Fórmula molecular C6H12ClN
Peso molecular (g/mol) 133.62
Sinónimo 1-Methyl-4-chloropiperidine, 1-Methyl-4-piperidinyl Chloride, 1-Methyl-4-piperidyl Chloride, 4-Chloro-N-methylpiperidine, N-Methyl-4-chloropiperidine
Nombre IUPAC 4-cloro-1-metilpiperidina
SMILES CN1CCC(Cl)CC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Chloro-1-methylpiperidine
Cantidad 50 g
Fórmula InChI InChI=1S/C6H12ClN/c1-8-4-2-6(7)3-5-8/h6H,2-5H2,1H3