Learn More
Clorhidrato de 4-cloro-1-metilpiperidina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Chloro-1-methylpiperidine Hydrochloride |
| CAS | 5382-23-0 |
| Fórmula molecular | C6H13Cl2N |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | N-Methyl-4-chloropiperidine Hydrochloride, 1-Methyl-4-chloropiperidine Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H12ClN.ClH/c1-8-4-2-6(7)3-5-8;/h6H,2-5H2,1H3;1H |
| SMILES | Cl.CN1CCC(Cl)CC1 |
| Nombre IUPAC | 4-cloro-1-metilpiperidina;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 170.08 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 169.0425 |