Learn More
Clorhidrato de 4-cloro-1-metilpiperidina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11337555
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11337555 100 g 100 g
11327555 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11337555 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L05699.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 5382-23-0 | C6H13Cl2N | 170.077 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 5382-23-0
Fórmula molecular C6H13Cl2N
Peso molecular (g/mol) 170.077
Número MDL MFCD00012834
Clave InChI QDOJNWFOCOWAPO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-chloro-1-methylpiperidine hydrochloride, 1-methyl-4-chloropiperidine hydrochloride, 4-chloro-n-methylpiperidine hydrochloride, 4-chloro-1-methylpiperidinium chloride, piperidine, 4-chloro-1-methyl-, hydrochloride, n-methyl-4-chloropiperidine hydrochloride, 1-methyl-4-chloro piperidine, pubchem2461, acmc-1apdo, ksc495i8n
PubChem CID 3034158
Nombre IUPAC 4-cloro-1-metilpiperidina;clorhidrato
SMILES CN1CCC(CC1)Cl.Cl
Specifica
Nombre del producto químico o material 4-Chloro-1-methylpiperidine hydrochloride
Punto de fusión 159°C to 166°C
Cantidad 100 g
Beilstein 3677071
Sensibilidad Hygroscopic
Formula Weight (peso de la fórmula) 170.08
Porcentaje de pureza 0.97
RUO – Research Use Only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.