Learn More
Clorhidrato de 4-cloro-1-metilpiperidina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11327555
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11327555 25 g 25 g
11337555 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11327555 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L05699.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 5382-23-0 | C6H13Cl2N | 170.077 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5382-23-0
Fórmula molecular C6H13Cl2N
Peso molecular (g/mol) 170.077
Número MDL MFCD00012834
Clave InChI QDOJNWFOCOWAPO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-chloro-1-methylpiperidine hydrochloride, 1-methyl-4-chloropiperidine hydrochloride, 4-chloro-n-methylpiperidine hydrochloride, 4-chloro-1-methylpiperidinium chloride, piperidine, 4-chloro-1-methyl-, hydrochloride, n-methyl-4-chloropiperidine hydrochloride, 1-methyl-4-chloro piperidine, pubchem2461, acmc-1apdo, ksc495i8n
PubChem CID 3034158
Nombre IUPAC 4-cloro-1-metilpiperidina;clorhidrato
SMILES CN1CCC(CC1)Cl.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Chloro-1-methylpiperidine hydrochloride
Punto de fusión 159°C to 166°C
Cantidad 25 g
Beilstein 3677071
Sensibilidad Hygroscopic
Formula Weight (peso de la fórmula) 170.08
Porcentaje de pureza 0.97