Learn More
4-Cloro-1-metil-1H-pirazol-3-carbaldehído, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10581322
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10581322 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10089321 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10245614 10 g Frasco de vidrio ámbar 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10581322 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor RF03946DA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 175204-81-6
Fórmula molecular C5H5ClN2O
Peso molecular (g/mol) 144.56
Número MDL MFCD00103234
Clave InChI MLGDASSMRFJUMZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-chloro-1-methyl-1h-pyrazole-3-carbaldehyde, 4-chloro-1-methyl-1h-pyrazole-3-carboxaldehyde, 4-chloro-1-methylpyrazole-3-carboxaldehyde, 1h-pyrazole-3-carboxaldehyde, 4-chloro-1-methyl-9ci
PubChem CID 2782153
SMILES CN1C=C(Cl)C(C=O)=N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Chloro-1-methyl-1H-pyrazole-3-carbaldehyde
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Nombre IUPAC 4-cloro-1-metilpirazol-3-carbaldehído
Formula Weight (peso de la fórmula) 144.56
Porcentaje de pureza 95%