Learn More
4-Cloro-1-metil-1H-pirazol-3-carbaldehído, 95 %, Thermo Scientific™
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 4-Chloro-1-methyl-1H-pyrazole-3-carbaldehyde |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 95% |
| Envase | Frasco de vidrio ámbar |
| Cantidad | 250 mg |
| Nombre IUPAC | 4-cloro-1-metil-1H-pirazol-3-carbaldehído |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 144.56 |
| Porcentaje de pureza | 95% |