Learn More
4-cloro-1-isobutil-1H-imidazo[4,5-c]quinolina, Mikromol™
Código de producto. 30457614
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30457614 4 x 25 mg 100 miligramos
30051549 25 mg 25 miligramos
30050759 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30457614 Supplier Mikromol Supplier No. MM1158.0400254AMP
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
4-cloro-1-isobutil-1H-imidazo[4,5-c]quinolina, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material 4-Chloro-1-isobutyl-1H-imidazo[4,5-c]quinoline
CAS 99010-64-7
Nombres de analitos o componentes 4-Chloro-1-isobutyl-1H-imidazo[4,5-c]quinoline
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C14 H14 Cl N3
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo 1H-Imidazo[4,5-c]quinoline, 4-chloro-1-(2-methylpropyl)-, 4-Chloro-1-isobutyl-1H-imidazo[4,5-c]quinoline, NSC 672965, Imiquimod Related Compound C
Fórmula InChI InChI=1S/C14H14ClN3/c1-9(2)7-18-8-16-12-13(18)10-5-3-4-6-11(10)17-14(12)15/h3-6,8-9H,7H2,1-2H3
Tipo de solución Sin diluir
SMILES CC(C)Cn1cnc2c(Cl)nc3ccccc3c12
Nombre IUPAC 4-cloro-1-(2-metilpropil)imidazo[4,5-c]quinolina
Peso molecular (g/mol) 259.73
Cantidad 4 x 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 259,0876 g/mol