Learn More
4-cloro-1-isobutil-1H-imidazo[4,5-c]quinolina, Mikromol™
Descripción
4-Cloro-1-isobutil-1H-imidazo[4,5-c]quinolina
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Chloro-1-isobutyl-1H-imidazo[4,5-c]quinoline |
| CAS | 99010-64-7 |
| Nombres de analitos o componentes | 4-Chloro-1-isobutyl-1H-imidazo[4,5-c]quinoline |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C14 H14 Cl N3 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | 1H-Imidazo[4,5-c]quinoline, 4-chloro-1-(2-methylpropyl)-, 4-Chloro-1-isobutyl-1H-imidazo[4,5-c]quinoline, NSC 672965, Imiquimod Related Compound C |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H14ClN3/c1-9(2)7-18-8-16-12-13(18)10-5-3-4-6-11(10)17-14(12)15/h3-6,8-9H,7H2,1-2H3 |
| SMILES | CC(C)Cn1cnc2c(Cl)nc3ccccc3c12 |
| Nombre IUPAC | 4-cloro-1-(2-metilpropil)imidazo[4,5-c]quinolina |
| Mostrar más |