Learn More
Cloruro de 4-cloro-1-hidroxi-7-isoquinolinasulfonilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Chloro-1-hydroxy-7-isoquinolinesulfonyl Chloride |
| CAS | 223671-81-6 |
| Fórmula molecular | C9 H5 Cl2 N O3 S |
| Cantidad | 500 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H5Cl2NO3S/c10-8-4-12-9(13)7-3-5(16(11,14)15)1-2-6(7)8/h1-4H,(H,12,13) |
| SMILES | Oc1ncc(Cl)c2ccc(cc12)S(=O)(=O)Cl |
| Nombre IUPAC | Cloruro de 4-cloro-1-hidroxiisoquinolina-7-sulfonilo |
| Peso molecular (g/mol) | 278.11 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 276.9367 |