Learn More
4-cloro-1-butanol (grado técnico), TRC
Código de producto. 30137544
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
100 g
Tamaño de la unidad:
10 g
100 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137544 50 g 50 g
30133994 100 g 100 g
30003467 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30137544 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC36783050G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 928-51-8
Fórmula molecular C4 H9 Cl O
Peso molecular (g/mol) 108.5667
Sinónimo 1-Chloro-4-butanol, 2-(2-Chloroethyl)ethanol, 4-Chloro-1-butanol, 4-Chloro-1-hydroxybutane, 4-Chlorobutanol, NSC 10810, Tetramethylene chlorohydrin, ω-Chlorobutanol
Nombre IUPAC 4-clorobutan-1-ol
SMILES OCCCCCl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Chloro-1-butanol (Technical Grade)
Cantidad 50 g
Fórmula InChI InChI=1S/C4H9ClO/c5-3-1-2-4-6/h6H,1-4H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 108.0342