Learn More
4-Cloro-1-butanol, téc. 85 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11386766
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
250 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11386766 50 g 50 g
11396766 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11386766 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L04042.18
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 928-51-8 | C4H9ClO | 108.57 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 4-cloro-1-butanol se emplea como patrón interno en el análisis de impurezas genotóxicas en principios activos farmaceúticos mediante la técnica GC-MS.
Solubilidad
Soluble en metanol, cloroformo y dimetil sufóxido.
Notas
Mantener en un recipiente bien sellado.Almacenar en un lugar fresco y seco, en recipientes bien sellados.Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 928-51-8
Fórmula molecular C4H9ClO
Peso molecular (g/mol) 108.57
Número MDL MFCD00002967
Clave InChI HXHGULXINZUGJX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-chloro-1-butanol, 4-chlorobutanol, 1-butanol, 4-chloro, tetramethylene chlorohydrin, 4-chloro-1-butane-ol, 4-chlorbutan-1-ol, unii-42ei3i5ay0, 4-chlorbutan-1-ol german, ccris 7507, 4-chloro-butan-1-ol
PubChem CID 13569
ChEBI CHEBI:87310
Nombre IUPAC 4-clorobutan-1-ol
SMILES OCCCCCl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Chloro-1-butanol
Densidad 1.089
Punto de ebullición 50°C to 52°C (1 mmHg)
Temperatura de inflamación 36°C (97°F)
Fórmula lineal Cl(CH2)4OH
Índice de refracción 1.457
Cantidad 50 g
Beilstein 1731408
Información de solubilidad Soluble in methanol,chloroform,and dimethyl sufoxide.
Formula Weight (peso de la fórmula) 108.57
Porcentaje de pureza 85%
Grado Técnico
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Chloro-1-butanol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1C
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-Chloro-1-butanol