Learn More
4-Cloro-1-butanol, 85 %, HCl y THF de equilibrio, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10634082 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
100 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10634082 100 g Frasco de vidrio 100 g
10499232 10 g Frasco de vidrio 10 g
10118033 500 g Frasco de vidrio 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10634082 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 356311000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 928-51-8 | C4H9ClO | 108.57 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 928-51-8
Fórmula molecular C4H9ClO
Peso molecular (g/mol) 108.57
Número MDL MFCD00002967
Clave InChI HXHGULXINZUGJX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-chloro-1-butanol, 4-chlorobutanol, 1-butanol, 4-chloro, tetramethylene chlorohydrin, 4-chloro-1-butane-ol, 4-chlorbutan-1-ol, unii-42ei3i5ay0, 4-chlorbutan-1-ol german, ccris 7507, 4-chloro-butan-1-ol
PubChem CID 13569
ChEBI CHEBI:87310
Nombre IUPAC 4-clorobutan-1-ol
SMILES OCCCCCl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Chloro-1-butanol
Nombre de nota Balance THF and HCl
% mín. CAS 80.0
% máx. CAS 100.0
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.0890g/mL
Punto de ebullición 58.0°C to 60.0°C (3.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 36°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 80% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal Cl(CH2)4OH
Índice de refracción 1.4520 to 1.4560
Cantidad 100 g
Beilstein 01, II, 398
Gravedad específica 1.089
Formula Weight (peso de la fórmula) 108.57
Porcentaje de pureza 85%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Chloro-1-butanol, balance THF and HCl
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.