Learn More
Anhídrido 4-cloro-1,8-naftálico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Chloro-1,8-naphthalic Anhydride |
| CAS | 4053-08-1 |
| Fórmula molecular | C12H5ClO3 |
| Cantidad | 10 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H5ClO3/c13-9-5-4-8-10-6(9)2-1-3-7(10)11(14)16-12(8)15/h1-5H |
| SMILES | C1=CC2=C3C(=C1)C(=O)OC(=O)C3=CC=C2Cl |
| Nombre IUPAC | 8-cloro-3-oxatriciclo[7.3.1.05,13]trideca-1(12),5(13),6,8,10-pentaeno-2,4-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 232.62 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 231.9927 |