Learn More
4-Cloro-1,2-dimetilbenceno, TRC
Código de producto. 30136983
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
500 mg
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
250 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136983 2.5 g 2.50 g
30136733 500 mg 500 miligramos
30004676 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30136983 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT7755832.5G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 615-60-1
Fórmula molecular C8H9Cl
Peso molecular (g/mol) 140.61
Sinónimo 1,2-Dimethyl-4-chlorobenzene, 1-Chloro-3,4-dimethylbenzene, 3,4-Dimethylchlorobenzene, 3,4-Dimethylphenyl Chloride, 4-Chloro-o-xylene, p-Chloro-o-xylene
Nombre IUPAC 4-cloro-1,2-dimetilbenceno
SMILES CC1=CC=C(C=C1C)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Chloro-1,2-dimethylbenzene
Cantidad 2.5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C8H9Cl/c1-6-3-4-8(9)5-7(6)2/h3-5H,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 140.0393