Learn More
4-cloro-1,2-dihidro-5-acenaftilenamina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Chloro-1,2-dihydro-5-acenaphthylenamine |
| CAS | 952949-06-3 |
| Fórmula molecular | C12H10ClN |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | 4-Chloro-1,2-dihydroacenaphthylen-5-amine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H10ClN/c13-10-6-8-5-4-7-2-1-3-9(11(7)8)12(10)14/h1-3,6H,4-5,14H2 |
| SMILES | Nc1c(Cl)cc2CCc3cccc1c23 |
| Nombre IUPAC | 4-cloro-1,2-dihidroacenaftilen-5-amina |
| Peso molecular (g/mol) | 203.67 |