Learn More
4-cloro-1,2-bencenodiamina, TRC
Código de producto. 30353276
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30353276 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 30353276 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC58827525G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Chloro-o-phenylenediamine
CAS 95-83-0
Fórmula molecular C6 H7 Cl N2
Cantidad 25 g
Sinónimo o-Phenylenediamine, 4-chloro- (6CI,7CI,8CI), 4-Chloro-1,2-benzenediamine, 1,2-Diamino-4-chlorobenzene, 2-Amino-4-chloroaniline, 2-Amino-4-chlorobenzenamine, 2-Amino-5-chloroaniline, 3,4-Diamino-1-chlorobenzene, 3,4-Diaminochlorobenzene, 3-Chloro-1,6-phenylenediamine, 4-Chloro-1,2-diaminobenzene, 4-Chloro-1,2-phenylenediamine, 4-Chloro-2-aminoaniline, 4-Chloro-o-phenylenediamine, 4-Chlorobenzen-1,2-diamine, 4-Chlorophenyldiamine, 4-Chlorophenylenediamine, 5-Chloro-1,2-phenylenediamine, 5-Chlorobenzene-1,2-diamine, C.I. 76015, NSC 6157, Ursol Olive 6G, p-Chloro-o-phenylenediamine, 1,2-Benzenediamine, 4-chloro-
Fórmula InChI InChI=1S/C6H7ClN2/c7-4-1-2-5(8)6(9)3-4/h1-3H,8-9H2
SMILES Nc1ccc(Cl)cc1N
Nombre IUPAC 4-Clorobenceno-1,2-diamina
Peso molecular (g/mol) 142.59
Formula Weight (peso de la fórmula) 142.0298