Learn More
4-Cloro-1,1-dimetoxibutano (4-clorobutiraldehído dimetil acetal), Mikromol™
Descripción
4-Cloro-1,1-dimetoxibutano (4-clorobutiraldehído dimetil acetal)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Chlorobutanal Dimethyl Acetal |
| CAS | 29882-07-3 |
| Nombres de analitos o componentes | 4-Chlorobutanal Dimethyl Acetal |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C6 H13 Cl O2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Butane, 4-chloro-1,1-dimethoxy-, Butyraldehyde, 4-chloro-, dimethyl acetal (8CI), 4-Chloro-1,1-dimethoxybutane, 1-Chloro-4,4-dimethoxybutane, 4,4-Dimethoxybutyl chloride, 4-Chlorobutanal dimethyl acetal, 4-Chlorobutyraldehyde dimethyl acetal |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H13ClO2/c1-8-6(9-2)4-3-5-7/h6H,3-5H2,1-2H3 |
| SMILES | COC(CCCCl)OC |
| Nombre IUPAC | 4-cloro-1,1-dimetoxibutano |
| Mostrar más |