Learn More
4-Cloro-1,1'-bifenilo, TRC
Código de producto. 30357763
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30357763 100 mg 100 miligramos
30350449 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30357763 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC365053100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2051-62-9
Fórmula molecular C12 H9 Cl
Peso molecular (g/mol) 188.65
Sinónimo 1,1'-Biphenyl, 4-chloro-, Biphenyl, 4-chloro- (6CI,7CI,8CI), 4-Chloro-1,1'-biphenyl, 1,1'-Biphenyl-4-yl chloride, 1-Chloro-4-phenylbenzene, 4-Biphenylyl chloride, 4-Chlorobiphenyl, 4-Chlorodiphenyl, NSC 37066, PCB 3, p-Chlorobiphenyl, 4-MonoCB
Nombre IUPAC 1-cloro-4-fenilbenceno
SMILES Clc1ccc(cc1)c2ccccc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material PCB 3 (4-Chlorobiphenyl)
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H9Cl/c13-12-8-6-11(7-9-12)10-4-2-1-3-5-10/h1-9H
Formula Weight (peso de la fórmula) 188.0393