Learn More
Integra Biosciences™ Adaptador de 4 canal
Código de producto. 10563642
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo:
Adaptador de 4 canales
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo Tamaño de la unidad
10563642 Adaptador de 4 canales cada uno
1 options
Código de producto. 10563642 Proveedor Integra Biosciences™ N.º de proveedor 155524
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    63.10€
    49.85€ / paquete de 1
    Ahorro 13.25€
    20% Descuento
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
El conjunto de operador manual VACUBOY consta de: operador manual VACUBOY, soporte, adaptador de caucho para pipetas Pasteur, adaptador de aspiración de acero inoxidable de 1 canal de 40 mm, adaptador de aspiración de acero inoxidable de 8 canales de 40 mm, adaptador de aspiración de plástico de 1 canal para puntas desechables, adaptador de aspiración de plástico de 1 canal para puntas desechables con mecanismo de expulsión, adaptador de aspiración de plástico de 8 canales para puntas desechables con mecanismo de expulsión. Se puede utilizar con sistema de vacío VACUSAFE Comfort. Completa gama de accesorios disponibles. Permite desechar los residuos líquidos de forma fiable, precisa y cómoda:
  • Con un volumen dosificado con precisión
  • Sin goteo
  • Reducen el riesgo de contaminación
  • Sin causar fatiga
  • Ahorro de energía, el operador manual – el corazón del sistema – se puede operar como un aspirador de un solo o de 8 canales
  • Todas las piezas en contacto con líquidos son esterilizables en autoclave
Especificaciones
Incluye Puntas de acero inoxidable
Longitud de la punta (métrico) 40 mm
Tipo Adaptador de 4 canales