Learn More
4-carboxipropilfenol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Carboxypropylphenol |
| CAS | 7021-11-6 |
| Fórmula molecular | C10H12O3 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 4-Hydroxybenzenebutanoic Acid, NSC 131303 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H12O3/c11-9-6-4-8(5-7-9)2-1-3-10(12)13/h4-7,11H,1-3H2,(H,12,13) |
| SMILES | OC(=O)CCCc1ccc(O)cc1 |
| Nombre IUPAC | Ácido 4-(4-hidroxifenil)butanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 180.2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 180.0786 |