Learn More
Ácido 4-carboxifenilborónico, TRC
Product Code. 30351718
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
1 g
5 g
Unit Size:
5 g
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad unitSize
30351718 5 g 5 g
30348946 500 mg 500 miligramos
30368717 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30351718 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCC1813855G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 14047-29-1
Fórmula molecular C7H7BO4
Peso molecular (g/mol) 165.94
Sinónimo 4-Boronobenzoic Acid, 4-(Dihydroxyboranyl)benzoic Acid, 4-(Dihydroxyboronyl)benzoic Acid, 4-(Dihydroxyboryl)benzoic Acid, 4-Carboxybenzeneboronic Acid, 4-Carboxylphenylboronic Acid, 4-Carboxyphenylboronic Acid, 4-Hydroxycarbonylphenyl Boronic Acid, Carboxy-4-boronic Acid, NSC 221170, p-Boronobenzoic Acid, p-Carboxybenzeneboronic Acid, p-Carboxyphenylboronic Acid
Nombre IUPAC ácido 4-boronobenzoico
SMILES OB(O)c1ccc(cc1)C(=O)O
Specifications
Nombre del producto químico o material 4-Carboxyphenylboronic acid
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C7H7BO4/c9-7(10)5-1-3-6(4-2-5)8(11)12/h1-4,11-12H,(H,9,10)
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.0437