Learn More
Ácido 4-carboxinaftaleno-1-borónico, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
It is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Se utiliza como intermedio farmacéutico.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco. Incompatible con los agentes oxidantes. Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
Tekniske data
Tekniske data
| Nombre del producto químico o material | 4-Carboxynaphthalene-1-boronic acid |
| Cantidad | 250 mg |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 216 |
| Porcentaje de pureza | 95% |
RUO – Research Use Only
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.