Learn More
Ácido 4-carboxinaftaleno-1-borónico, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15433038
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15433038 250 mg 250 miligramos
15423038 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Se returpolicy
Artikelnummer. 15433038 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H56542.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
CAS: 332398-57-9 | C11H9BO4 | 216.00 g/mol
It is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza como intermedio farmacéutico.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco. Incompatible con los agentes oxidantes. Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 332398-57-9
Fórmula molecular C11H9BO4
Peso molecular (g/mol) 216.00
Número MDL MFCD06203538
Clave InChI SRYYKYNBMCQCAB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-carboxynaphthalene-1-boronic acid, 4-borono-1-naphthoic acid, 4-dihydroxyboranyl naphthalene-1-carboxylic acid, acmc-209hzn, 4-carboxy-1-naphthylboronic acid, 4-carboxynaphthalen-1-ylboronic acid
PubChem CID 22711863
Nombre IUPAC ácido 4-boronaftaleno-1-carboxílico
SMILES OB(O)C1=C2C=CC=CC2=C(C=C1)C(O)=O
Tekniske data
Nombre del producto químico o material 4-Carboxynaphthalene-1-boronic acid
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 216
Porcentaje de pureza 95%
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.