Learn More
Ácido 4-carboximetilfenilborónico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Carboxymethylphenylboronic acid |
| CAS | 90111-58-3 |
| Fórmula molecular | C8H9BO4 |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H9BO4/c10-8(11)5-6-1-3-7(4-2-6)9(12)13/h1-4,12-13H,5H2,(H,10,11) |
| SMILES | OB(O)c1ccc(CC(=O)O)cc1 |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-(4-boronofenil)acético |
| Peso molecular (g/mol) | 179.97 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 180.0594 |