Learn More
Pinacol éster de ácido 4-(carboximetil)fenilborónico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11966061 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11966061 1 g 1 g
11956061 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11966061 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 444670010
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 797755-07-8 | Molecular Formula: C14H19BO4 | Molecular Weight: 262.11 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 797755-07-8
Fórmula molecular C14H19BO4
Peso molecular (g/mol) 262.11
Número MDL MFCD04038755
Clave InChI FNLWHBHWDXCWHV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl acetic acid, 4-carboxymethyl phenylboronic acid pinacol ester, phenylacetic acid-4-boronic acid pinacol ester, 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl acetic acid, 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenylacetate, benzeneacetic acid, 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl, 4-dihydroxyborane phenylacetic acid pinacol ester, 4-carboxymethyl phenylboronic acidpinacol ester
PubChem CID 3719002
Nombre IUPAC ácido 2-[4-(4,4,5,5-tetrametilo-1,3,2-dioxaborolan-2-il)fenil]acético
SMILES CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC=C(CC(O)=O)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(Carboxymethyl)phenylboronic acid pinacol ester
Punto de fusión 166°C to 168°C
Color Blanco a amarillo
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 262.11
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino o polvo
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-(Carboxymethyl)phenylboronic acid pinacol ester
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.