Learn More
Ácido 4-(carboximetil)fenilborónico, 97 %, ACROS Organics™
Código de producto. 11986131 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
11986131 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 11986131 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 445350010
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(Carboxymethyl)phenylboronic acid
CAS 90111-58-3
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C8H9BO4
Cantidad 1 g
Sinónimo 2-4-boronophenyl acetic acid, 4-carboxymethylphenylboronic acid, 4-carboxymethyl phenylboronic acid, benzeneacetic acid, 4-borono, 4-boronobenzeneacetic acid, 4-boronophenylacetic acid, 4-carboxymethyl-phenylboronic acid, 4-dihydroxyboryl phenyl acetic acid, 4-acetic acid-benzeneboronic acid, 4-carboxymethyl benzeneboronic acid
Clave InChI NFGJQVPDPIGBJE-UHFFFAOYSA-N
Peso molecular (g/mol) 179.97
PubChem CID 21878961
Formula Weight (peso de la fórmula) 179.97
Porcentaje de pureza 97%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-(Carboxymethyl)phenylboronic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.