Learn More
Ácido 4-(carboximetoxi)bencenoacético, Mikromol™
Código de producto. 17953226
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
17953226 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 17953226 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0013.190025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Ácido 4-(carboximetoxi)bencenoacético
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(Carboxymethoxy)benzeneacetic Acid
CAS 52299-08-8
Nombres de analitos o componentes 4-(Carboxymethoxy)benzeneacetic Acid
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C10 H10 O5
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 4-(Carboxymethoxy)benzeneacetic Acid, Acetic acid, (oxy-p-phenylene)di- (6CI), [4-(Carboxymethoxy)phenyl]acetic acid
Fórmula InChI InChI=1S/C10H10O5/c11-9(12)5-7-1-3-8(4-2-7)15-6-10(13)14/h1-4H,5-6H2,(H,11,12)(H,13,14)
SMILES OC(=O)COc1ccc(CC(=O)O)cc1
Nombre IUPAC Ácido 2-[4-(carboximetoxi)fenil]acético
Peso molecular (g/mol) 210.1834
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 210.0528 g/mol