Learn More
Bromuro de (4-carboxibutil)trifenilfosfonio, TRC
Código de producto. 30353884
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
30353884 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30353884 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC17781510G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (4-Carboxybutyl)triphenylphosphonium Bromide
CAS 17814-85-6
Fórmula molecular C23H24BrO2P
Cantidad 10 g
Sinónimo (4-Carboxybutyl)triphenyl-phosphonium Bromide, 5-(Triphenylphosphonio)pentanoic Acid Bromide, Carboxybutyltriphenylphosphonium Bromide, NSC 147756, Triphenyl(4-carboxybutyl)phosphonium Bromide
Fórmula InChI InChI=1S/C23H23O2P.BrH/c24-23(25)18-10-11-19-26(20-12-4-1-5-13-20,21-14-6-2-7-15-21)22-16-8-3-9-17-22;/h1-9,12-17H,10-11,18-19H2;1H
SMILES [Br-].OC(=O)CCCC[P+](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
Nombre IUPAC 4-carboxibutil(trifenil)fosfanio; bromuro
Peso molecular (g/mol) 443.31
Formula Weight (peso de la fórmula) 442.0697