Learn More
Bromuro de (4-carboxibutil)trifenilfosfonio, TRC
Código de producto. 30357013
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
30357013 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30357013 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC1778151G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Nombre del producto químico o material (4-Carboxybutyl)triphenylphosphonium Bromide
CAS 17814-85-6
Fórmula molecular C23H24BrO2P
Cantidad 1 g
Sinónimo (4-Carboxybutyl)triphenyl-phosphonium Bromide, 5-(Triphenylphosphonio)pentanoic Acid Bromide, Carboxybutyltriphenylphosphonium Bromide, NSC 147756, Triphenyl(4-carboxybutyl)phosphonium Bromide
Fórmula InChI InChI=1S/C23H23O2P.BrH/c24-23(25)18-10-11-19-26(20-12-4-1-5-13-20,21-14-6-2-7-15-21)22-16-8-3-9-17-22;/h1-9,12-17H,10-11,18-19H2;1H
SMILES [Br-].OC(=O)CCCC[P+](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
Nombre IUPAC 4-carboxibutil(trifenil)fosfanio; bromuro
Peso molecular (g/mol) 443.31
Formula Weight (peso de la fórmula) 442.0697
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.