Learn More
(4-Carboxibutil)bromuro de trifenilfosfonio, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11449882
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11449882 500 g 500 g
11429882 25 g 25 g
11439882 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11449882 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12023.36
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 17814-85-6 | C23H24BrO2P | 443.32 g/mol
Phosphonium salt is a key intermediate for manufacture of some types of prostaglandins, which are subsequently used as active ingredients of both human and veterinary drugs.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La a sal de fosfonio es un intermedio clave para la fabricación de algunos tipos de prostaglandinas, que posteriormente se utilizan como ingredientes activos de medicamentos humanos y veterinarios.
Solubilidad
Soluble en etanol, metanol y agua soluble. Insoluble en tolueno y hexano.
Notas
Higroscópico. Almacenar en un lugar seco. Mantenger alejado de agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 17814-85-6
Fórmula molecular C23H24BrO2P
Peso molecular (g/mol) 443.32
Número MDL MFCD00011906
Clave InChI MLOSJPZSZWUDSK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-carboxybutyl triphenylphosphonium bromide, phosphonium, 4-carboxybutyl triphenyl-, bromide, 4-carboxybutyl triphenylphosphanium bromide, carboxybutyltriphenylphosphonium bromide, 5-triphenylphosphonio pentanoic acid bromide, 4-carboxybutyl-triphenylphosphonium bromide, triphenyl 4-carboxybutyl phosphonium bromide, 4-carboxybutyl triphenyl phosphonium bromide
PubChem CID 161236
Nombre IUPAC 4-carboxibutil(trifenil)fosfanio; bromuro
SMILES [Br-].OC(=O)CCCC[P+](C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (4-Carboxybutyl)triphenylphosphonium bromide
Punto de fusión 205°C to 209°C
Temperatura de inflamación 195°C (383°F)
Fórmula lineal HO2C(CH2)4P(C6H5)3Br
Cantidad 500 g
Beilstein 3586477
Sensibilidad Hygroscopic
Información de solubilidad Soluble in ethanol,methanol and soluble water. Insoluble in toluene and hexane.
Formula Weight (peso de la fórmula) 443.33
Porcentaje de pureza 98%